Learn More
Shamrock™ Distributeur d’étiquettes
Code produit. p-8006492
Click to view available options
Dimensions (LxW):
6 m x 13 mm
6 m x 19 mm
Conditionnement:
6m
Code produit. 11760454
Marque: Shamrock™ SHLT12
Edge
Offre une résistance, une adhérence et un marquage accrus pour tous vos besoins en laboratoire. Le rouleau d’étiquettes Shamrock™ résiste à une large gamme de températures sur toutes les surfaces sèches, ne laisse aucun résidu et convient aux notations manuscrites.
  • Résistante à l’eau, à l’huile et à l’acide
  • Plage de températures de -180 à +280°C
  • Structure textile haute résistance ; la découpe n’est possible qu’avec des ciseaux
  • Pour applications cryogéniques, stockage dans un autoclave, un congélateur, un réfrigérateur ou une étuve
  • Marquage universel au stylo à bille ou au crayon de papier
Spécification
Type de produit Distributeur d’étiquettes
Plage de températures (métrique) –180 à 280°C
Dimensions (LxW) 6 m x 13 mm
Longueur (métrique) 6 mm
Largeur (métrique) 13 mm