Learn More
Bel-Art™ Scienceware™ Rubans d’étiquetage
Code produit. 13465226 Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Jaune
Vert
Dimensions (LxW):
13,7 m x 12,7 mm
13,7 m x 25,4 mm
13,7 m x 19 mm
54,6 m x 25,4 mm
Conditionnement:
3 pièces
4 pièces
6 pièces
Code produit. 13465226
Marque: Bel-Art™ Scienceware™ F134810050
Adhère à toutes les surfaces propres, y compris les matériaux revêtus de résine fluoropolymère Teflon™. Le ruban d’étiquetage Bel Art™ s’enlève sans laisser de résidu collant.
  • Excellents pour une utilisation avec les distributeurs de rouleaux d’étiquettes à plusieurs rubans Write-On™ (F13472-0000 et F13473-0000)
  • Les inscriptions au crayon, stylo à bille ou marqueur à base de solvant resteront lisibles même dans les conditions de laboratoire les plus exigeantes
  • Se compose de papier coloré avec un adhésif en résine de caoutchouc résistant à l’humidité et à la plupart des solvants
  • Résiste à une température maximale de 157ºC (315ºF) pendant 30 minutes ou 80ºC (176ºF) pendant 24 heures ; peut être utilisé jusqu’à -80ºC (-112ºF)
  • Résiste à un cycle d’autoclavage à vapeur à 121ºC (250ºF) et à une irradiation aux rayons gamma comprise entre 13,0 et 45,0 kGy
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Type d’adhésif Auto-adhésif
Revêtement None
Couleur Jaune
Affichage Blank
Finition Matte
Format Roll
Matériau Paper
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Ink Jet
Type de produit Rubans d’étiquetage
Stérilité Non-sterile
Quantité 6/boîte
Plage de températures (métrique) –80°C à +157°C
Dimensions (LxW) 13,7 m x 12,7 mm
Longueur (impériale) 15 yd.
Longueur (métrique) 13,7 m
Largeur (impériale) 0.5 in.
Largeur (métrique) 12,70 mm