Learn More
Brady™ Étiquettes en vinyle LabelMaker™
Code produit. 15113349
Click to view available options
Conditionnement:
1 BX
Code produit. 15113349
Marque: Brady™ 131590
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
LabelMaker™ Vinyl Labels are ideal for barcode labelling, circuit board labelling, component and equipment labelling, laboratory labelling, wire and cable labelling.
  • Étiquettes prédécoupées
  • Étiquettes en tissu vinyle repositionnables pour fils et câbles pour étiqueteuses BMP41, BMP51 et BMP53
Spécification
Certifications/Conformité Conformes RoHS selon l’amendement MCV 2005/618/CE, directive RoHS 2002/95/CE, certifiés UL
Description Étiquettes LabelMaker BMP41 / BMP51 / BMP53
Type d’adhésif Caoutchouc
Revêtement Vinyle
Couleur Noir
Finition Semi-brillant
Format Label
Matériau Vinyle
Print Technology Transfert thermique
Type de produit Étiquette pour étiqueteuse
À utiliser avec (application) Marquage de fils et câbles
À utiliser avec (équipement) Étiqueteuses BMP™ 41, BMP™ 51 et BMP™ 53
Étiquettes par rangée 1
Température min. de fonctionnement (métrique) -40°C
Nb par paquet 160 Labels/Box
Quantité 160/Bte
Forme Carré
Plage de températures (impériale) -40°F à +176°F
Plage de températures (métrique) -40°C à +80°C
Épaisseur (impériale) 0,0073 in
Épaisseur (métrique) 0,046 mm
Répétition verticale (métrique) 28.58 mm
Calibre de fil 12 à 10 AWG
Dimensions (LxW) 25,40 x 25,40 mm
Longueur (impériale) 1 in
Longueur (métrique) 25.4 mm
Largeur (impériale) 1 in
Largeur (métrique) 25,4 mm
Diamètre (impériale) 0,2 in
Diamètre (métrique) 5,10 mm