Learn More
Chlorhydrate de labétalol, LoGiCal
Code produit 30460707
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30460707 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30460707 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR0438.00
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Labetalol Hydrochloride
CAS 32780-64-6
Noms d’analytes ou de composants Labetalol Hydrochloride
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C19 H24 N2 O3 . Cl H
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Benzamide, 2-hydroxy-5-[1-hydroxy-2-[(1-methyl-3-phenylpropyl)amino]ethyl]-, hydrochloride (1:1), Benzamide, 2-hydroxy-5-[1-hydroxy-2-[(1-methyl-3-phenylpropyl)amino]ethyl]-, monohydrochloride (9CI), Salicylamide, 5-[1-hydroxy-2-[(1-methyl-3-phenylpropyl)amino]ethyl]-, monohydrochloride (8CI), AH 5158 hydrochloride, AH 5158A, Amipress, Ipolab, Labelol, Labetalol hydrochloride, Labracol, NSC 290312, Normodyne, Presdate, Pressalolo, Sch 15719W, Trandate, Vescal
Formule InChI InChI=1S/C19H24N2O3.ClH/c1-13(7-8-14-5-3-2-4-6-14)21-12-18(23)15-9-10-17(22)16(11-15)19(20)24;/h2-6,9-11,13,18,21-23H,7-8,12H2,1H3,(H2,20,24);1H
Type de solution Neat
SMILES Cl.CC(CCc1ccccc1)NCC(O)c2ccc(O)c(c2)C(=O)N
Nom IUPAC 2-hydroxy-5-[1-hydroxy-2-(4-phénylbutan-2-ylamino)éthyl]benzamide;chlorhydrate
Industry Type Clinical Testing
Poids moléculaire (g/mol) 364.87
Quantité 10 mg
Poids de la formule 364.1554 g/mol