Learn More
Hirschmann™ labopette™, Variable
Click to view available options
Volume (métrique):
0,5 à 10 μl
0.1 à 3 μl
1 à 10 ml
2 à 20 μl
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Réglage du volume variable
- Avec éjecteur de pointe et possibilité de recalibrage
- Autoclavables
Spécification
Spécification
| Précision | 4,0%, 2,0% |
| Certifications/Conformité | ISO 8655 |
| Pointes compatibles | Clair, 0,2 - 10 μl |
| Description | Éjecteur de pointes |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Nombre de canaux | 1 |
| Gamme de produits | Labopette |
| Type | Pipette à volume variable |
| Volume (métrique) | 0.1 à 3 μl |
| Comprend | Dispositif de calibrage, numéro individuel et protocole de pesée |
| Afficher plus |