Learn More
Buerkle™ Pelle à usage unique LaboPlast™ Bio
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit. 15366327 Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
50 ml
100 ml
150 ml
Conditionnement:
10 pièces
Code produit. 15366327
Marque: Buerkle™ 53790001
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Produite dans une salle blanche de classe7 (10 000) et conditionnée individuellement dans un film bio-PE pour usage unique. Le bioplastique PE vert possède toutes les propriétés appropriées du polyéthylène classique, mais il est fabriqué à base de matières premières renouvelables.
  • Entièrement recyclable, le bioplastique PE vert possède toutes les propriétés appropriées du polyéthylène classique, mais il est fabriqué à base de matières premières renouvelables
  • La pelle se positionne à l’horizontale grâce à la forme spéciale de sa poignée et de son bord avant légèrement incliné. On peut donc la poser sans que le matériau de l’échantillon ne s’écoule.
  • Produit et conditionnement en matières premières renouvelables
  • Bio-PE, blanc
  • Emballage individuel
  • Production et conditionnement selon la salle blanche de classe 7
  • Conviennent aux denrées alimentaires selon la norme UE et l’agrément FDA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 10
Stérilité Non stérile
Capacité (métrique) 25 ml
Couleur blanc
Certifications/Conformité FDA
Jetable Oui
À utiliser avec (application) Denrées alimentaires
Matériau Polyéthylène
Longueur (métrique) 141 mm