Learn More
Buerkle™ Cuillère jetable LaboPlast™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit. 15346317 Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
2,5 mL
10 mL
Longueur (métrique):
127 mm
170 mm
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 15346317
Marque: Buerkle™ 53780011
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La cuillère jetable LaboPlast™ est fabriquée dans une salle blanche de classe 7 (10 000) et conditionnée individuellement pour un usage unique. Idéal pour l’échantillonnage de poudres, de granulés et de liquides.
  • PS, blanc
  • Conditionnement individuel
  • Production et conditionnement selon la salle blanche de classe 7
  • Conforme aux exigences alimentaires de l’UE et aux réglementations de la FDA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Stérilité Non stérile
Capacité (métrique) 2,5 mL
Couleur blanc
Certifications/Conformité FDA
Jetable Oui
À utiliser avec (application) Denrées alimentaires
Matériau Polystyrène
Longueur (métrique) 127 mm