Learn More
Buerkle™ Pelle en polystyrène LaboPlast™
Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
500 ml
1 000 ml
2 000 ml
Comprend:
Couvercle
Sans couvercle
Conditionnement:
10 pièces
Description
Pelle jetable avec ou sans couvercle
- Polystyrène, blanc
- Conditionnement individuel
- Production et conditionnement selon la salle blanche de classe 7
- Avec les denrées alimentaires de l’UE et l’agrément FDA
Spécification
Spécification
| Description | Sans couvercle |
| Capacité (métrique) | 150 ml |
| Jetable | Oui |
| Type de produit | Pelle jetable |
| Comprend | Sans couvercle |
| Matériau | Polystyrène |
| Longueur (métrique) | 216 mm |