Learn More
Buerkle™ Pelle en polystyrène LaboPlast™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit. 15346307 Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
500 ml
1 000 ml
2 000 ml
Comprend:
Couvercle
Sans couvercle
Conditionnement:
10 pièces
Code produit. 15346307
Marque: Buerkle™ 53780001
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fabriquée en polystyrène. Produite et assemblée dans une salle blanche de classe 7 et conditionnée individuellement pour un usage unique. Idéale pour les poudres, les granulés et les pâtes.
Pelle jetable avec ou sans couvercle
  • Polystyrène, blanc
  • Conditionnement individuel
  • Production et conditionnement selon la salle blanche de classe 7
  • Avec les denrées alimentaires de l’UE et l’agrément FDA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Sans couvercle
Capacité (métrique) 25 ml
Jetable Oui
Type de produit Pelle jetable
Comprend Sans couvercle
Matériau Polystyrène
Longueur (métrique) 141 mm