Learn More
KNF Systèmes de pompes à vide LABOPORT™ SC 820 G et SC 840 G, à commande à distance
Code produit. p-7240782
Click to view available options
Modèle:
SC 820 G
SC 840 G
Débit:
20 LPM
34 LPM
Poids (métrique):
13,35 kg
15,75 kg
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 17708514
Marque: KNF 329849/338082
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le système de pompe à vide LABOPORT™ est un système de pompe à vide résistant aux produits chimiques comprenant une pompe à vide à membrane, une plaque de base, un séparateur du côté aspiration, un condenseur haute performance côté pression et un contrôleur de vide.
  • Système de pompe à vide résistante aux produits chimiques comprenant une pompe à vide à membrane résistante aux produits chimiques, une plaque de base, un séparateur côté aspiration, un condenseur haute performance côté pression et un contrôleur de vide à distance.
  • Idéal pour l’évaporation rotative et d’autres applications où le contrôle du niveau de vide est important.
Spécification
Vide max. 6 mbar
Contrôle Contrôleur de vide à distance
Type du moteur CC sans balais
Comprend Pompe à vide à membrane, plaque de base, séparateur côté aspiration, condenseur haute performance côté pression et contrôleur de vide
Certifications/Conformité CE
Dimensions (L x l x H) 347 x 260 x 416 mm
Description Système de pompe à vide LABOPORT™ SC 820 G
Matériau PTFE, FFPM
Modèle SC 820 G
Type de bouchon Reste du monde
Poids (métrique) 13,35 kg
Gamme de produits LABOPORT
Température (métrique) Max 40°C
Température (métrique) min. 5°C
Débit 20 LPM
À utiliser avec Gaz et vapeurs
Fréquence 50/60Hz
Hauteur totale (impériale) 416 mm
Longueur totale (impériale) 347 mm
Largeur totale (impériale) 260 mm
Type de pompe Système de vide
Classification du boîtier IP30
Nbre de têtes de pompe 2
Capacité d’huile Sans huile
Applications Système de vide multi-utilisateurs
Nbre d’étapes 2
Pression maximale 0,1 bars
Tension 110/240 V
Quantité 1 de chaque
Profondeur (impériale) 260 mm
Afficher plus Afficher moins
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado