Learn More
Buerkle™ Flacon de laboratoire en PET stérile
Code produit. 15722785 Tous les produits Bürkle Produits
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 mL
250 ml
500 mL
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. Capacité (métrique) unitSize
15722785 125 mL 1 pièce
15477321 250 ml 1 pièce
16423919 500 mL 1 pièce
3 options
Code produit. 15722785
Marque: Buerkle™ 03700125
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Flacon de laboratoire stérile à utiliser dans les laboratoires et les zones de manipulation chimique. Bonne présentation du produit grâce au PET transparent. Gain de place et étanchéité totale. Idéal pour le stockage et le conditionnement des liquides.
  • Stérilité SAL 10-3 (conformément à la norme ISO 11137)
  • PET transparent
  • Avec bouchon inviolable (PEHD)
  • Avec graduation moulée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 125 mL
Matériau PET