Learn More
Buerkle™ Laboratoire Bucket
Code produit. 10493342 Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Conditionnement:
1 pièce
Capacité (métrique):
15 L
Code produit. 10493342
Marque: Buerkle™ 23060010
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Seau de laboratoire pour le transport, la décantation et le mélange. Vidage en toute sécurité avec bec verseur large. Poignée en métal.
ulliPE, blanc/liliAvec échelle de contenu, graduation 1000 ml/liliAvec bec verseur/li/ul
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Godet
Graduations 1 000 ml
Matériau Polyéthylène
Autoclavable Non
Capacité (impériale) 2,64 gal.
Couleur Blanc
Diamètre (métrique) externe 290 mm
À utiliser avec (équipement) Convient à une utilisation avec des denrées alimentaires
Matériau de la poignée Métal
Hauteur (métrique) 280 mm
Comprend Poignée
Quantité 1 de chaque