Learn More
Wld Tec™ Brûleur de laboratoire
Marque:  Wld Tec™ 8.200.000
Code produit. 12685670
  • 1514.45€ / 1 pièce
Il en reste null
Expédition estimée: 16-01-2026
Description
Bec bunsen de sécurité Fuego
• Turboflamme, chaleur concentrée réglable manuellement
• Coque moulée d'une seule pièce en inox, nettoyage facilité
• Indicateurs LED
• Confort de travail optimal. Boîtier tout inox sans joint résistant aux solvants et UV, protection verre sur écran
• Tête du brûleur amovible et autoclavable
• Filtre de protection anti-poussière sur arrivée de gaz
• Protection anti-renversement avec drain évacuant les liquides de la buse
• Connexion sur réseau (gaz naturel, butane/propane) ou cartouche
• Sécurité renforcée
• Identique au micro bec bunsen Gasprofi
• Support 3 anses de microbiologie
• Bec bunsen Fuego™
• Déclenchement par pédale en option: identique au Fuego basic avec minuterie 1 s à 120 min
• Déclenchement par passage devant le capteur infra-rouge (réglable de 5 à 50mm), arrêt automatique programmable 1 s à 120 min ou marche/arrêt par 2 passages consécutifs devant le capteur IR
• 6 programmes avec compte à rebours de 1 à 2h
• Rappel de temps de refroidissement des anses
• Consommation de gaz affichée lorsque fonctionnement sur cartouche
• Bec bunsen de sécurité Fuego™
• Inclus avec adaptateur secteur 230V Boitier inox 18/10 avec connexion alimentation propane/butane ou gaz naturel avec pédale de commande, buses gaz naturel, butane et propane, raccord gaz pour tuyau souple, support pour 3 anses de
• Bactériologie.