Learn More
Nitritex™ Blouse de laboratoire à usage unique
Code produit 12952255
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
2XL
Conditionnement:
30 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
12952255 2XL 30 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12952255 Fournisseur Nitritex™ Code fournisseur BDLC2XL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    303.00€
    178.52€ / 30 pièces
    Économisez 124.48€
    41% de réduction
En stock
La blouse de laboratoire à usage unique BioClean-D™ offre un excellent confort et une grande protection. Le produit a été soigneusement développé et fabriqué à partir de matériaux antistatiques CleanTough™ particulièrement durables et à faible peluchage. Le vêtement est doté d’une fixation par boutons-pression, de manchettes ouvertes, de trois poches et d’une fente à l’arrière
Avec col, manchettes ouvertes et fente d’aération à l’arrière, compatible avec les salles blanches de classe ISO 4, une poche sur la poitrine et 2 poches sur les hanches, fermeture à bouton-pression à l’avant, coloris blanc, 2XL, BioClean-D
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Blouse de laboratoire environnements contrôlés
Dimensions 2XL
Couleur Blanc
Jetable Usage unique
Stérilité Non stérile
Certifications/Conformité Conforme à la catégorie 3 - Équipement de protection individuelle de conception complexe conforme à la directive 89/686/CEE sur les EPI
Type d’emballage Une pièce par sachet en PE intérieur scellé ; un sachet intérieur par sachet en PE extérieur scellé ; 30 sachets extérieurs par carton doublé (30 pièces)
Longueur (métrique) 110 cm
Cleanroom Class Classe 10 (ISO 4)