Learn More
BRAND™ Forceps de laboratoire
Code produit. 15251209 Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
115 mm
Type de pointe:
Pointues
Quantité (nbre par cas):
10
Conditionnement:
10 pièces
Code produit. 15251209
Marque: BRAND™ 112805
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Fabriqués en PMP ou POM pour une durabilité et une résistance optimales.
  • Forceps en PMP avec extrémités pointues, autoclavables à 121°C, 10/boîte
  • Forceps en POM avec extrémités rondes, renforcé en fibre de verre, 5/boîte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de pointe Pointues
Matériau PMP
Longueur (métrique) 115 mm
Type de produit Forceps
Quantité (nbre par cas) 10