Learn More
BRAND™ Forceps de laboratoire
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
115 mm
Type de pointe:
Pointues
Quantité (nbre par cas):
10
Conditionnement:
10 pièces
Description
- Forceps en PMP avec extrémités pointues, autoclavables à 121°C, 10/boîte
- Forceps en POM avec extrémités rondes, renforcé en fibre de verre, 5/boîte
Spécification
Spécification
| Type de pointe | Pointues |
| Matériau | PMP |
| Longueur (métrique) | 115 mm |
| Type de produit | Forceps |
| Quantité (nbre par cas) | 10 |