Learn More
Smeg™ Laveur de verrerie de laboratoire
Click to view available options
:
Modèle GW4060SC ; comprend 9 programmes fixes + 6 programmes gratuits, système de séchage à air chaud forcé avec 989 % DOP, condenseur à tige haute efficacité Ecoslim avec injection d’eau froide
Description
- Contrôle électronique programmable par microprocesseur
- Séchage thermodynamique actif
- Distributeur de détergent en poudre alcalin
- Pompe péristaltique pour neutralisant liquide pour acide
- La chambre de lavage et la porte intérieure sont en acier inox AISI 304
- Les panneaux externes sont en acier inox AISI 304
- 2 niveaux de lavage indépendants dans les guides télescopiques
- Contient un adoucisseur d’eau avec capteur de sel
- Raccordements d’eau froide et d’eau déminéralisée
- Système électronique de verrouillage des portes pour la sécurité de l’utilisateur
- Sans chariots
Spécification
Spécification
| Matériau | Acier inoxydable |
| Type de produit | Laveur de verrerie |
| Comprend | 9 programmes par défaut + 6 libres |
| Réglage de la température | Lavage jusqu’à 95°C. |
| Dimensions (P x l x H) intérieures | 490 x 525 x 570mm |
| Alimentation électrique | 3/N/PE 400 V - 50 Hz - 7 kW max. |