Learn More
Cytiva Kit de joints toriques de rechange pour manifold de laboratoire
Click to view available options
:
Élastomère de fluorocarbone
Description
- Le manifold de laboratoire est conçu dans un souci de flexibilité et pour réduire la contamination croisée
- Le manifold de laboratoire comprend des adaptateurs interchangeables pour la plupart des entonnoirs et un dispositif de couplage pour doubler la capacité de test tout en permettant la stérilisation dans des autoclaves standard
Spécification
Spécification
| Couleur | Noir |
| Matériau | Fluoroélastomère |
| Stérilité | Non stérile |
| Nb par paquet | 11/boîte |
| Quantité | 1 kit |