Learn More
Epredia™ Marqueur de laboratoire
Code produit. p-6021136 Tous les produits Epredia Produits
Click to view available options
Type de produit:
Feutre Secureline Marker II
Marqueur de laboratoire
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
Code produit. 15582321
Marque: Epredia™ 2000
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Marquez les cassettes et lames de microscope avec le marqueur de laboratoire durable haute qualité Epredia™. Avec encre résistante aux solvants.
Marquez les cassettes et lames de microscope avec le marqueur de laboratoire durable haute qualité Thermo Scientific™. Avec encre résistante aux solvants pendant le traitement et la coloration.
Disponible avec de l’encre noire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Marqueur de laboratoire
Couleur Noir
Quantité 10/Pk.