Learn More
Nickel Electro™ Couvercles de creusets en nickel Clifton™
Code produit. 11449579 Tous les produits Nickel-Electro Produits
Change view
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
20 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
60 mm
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Diamètre (métrique) externe unitSize
11449579 20 mm -
11479579 35 mm 1 pièce
11489579 40 mm 1 pièce
11499579 45 mm -
11409589 50 mm 1 pièce
11419589 60 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit. 11449579 Fournisseur Nickel Electro™ Code fournisseur 44
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Obtenez des résultats optimaux avec les couvercles de creuset en nickel pendant le processus de chauffage, empêchant ainsi les risques de projections de matières chaudes hors d’un creuset ouvert. Les couvercles de creuset en nickel Clifton™ constituent l’alternative idéale pour les fusions où le zirconium ou d’autres métaux ne peuvent pas être utilisés.
  • Permet de couvrir les creusets
  • Empêche les risques de projections de matières chaudes hors du creuset ouvert pendant le processus de chauffage
  • Le couvercle peut être facilement retiré avec des pinces de laboratoire en acier inox ou en nickel 
  • Forme un dépôt d’oxyde fortement adhérant entre 400°C et 600°C dans des atmosphères oxydantes
  • Nickel efficace à utiliser pour les fusions où le zirconium ou d’autres métaux ne peuvent pas être utilisés
Spécification
Matériau Nickel
Température max. (métrique) 350°C
Quantité 1 Pièce
Diamètre (métrique) externe 20 mm
Product Type Couvercle de creuset de laboratoire