Learn More
Fisherbrand™ Carnets de laboratoire
Code produit. 15861658 Tous les produits Fisherbrand Produits
Change view
Click to view available options
Couleur de couvercle:
Bleu
Noir
Rouge
Vert
Réglé:
Grille
Oui
quadrillée
Nbre de pages:
100
200
Conditionnement:
6 pièces
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Couleur de couvercle Réglé Nbre de pages unitSize
15861658 Bleu Oui 100 6 pièces
15811668 Rouge Oui 200 6 pièces
15801668 Rouge Oui 100 6 pièces
15891658 Rouge Grille 200 6 pièces
15881658 Rouge Grille 100 6 pièces
15851658 Bleu Grille 200 6 pièces
15841658 Bleu Grille 100 6 pièces
15871658 Bleu Oui 200 6 pièces
15831658 Noir Oui 200 6 pièces
15821658 Noir Oui 100 6 pièces
15811658 Noir Grille 200 6 pièces
15801658 Noir Grille 100 6 pièces
16216870 Vert quadrillée 100 6 pièces
16226870 Vert quadrillée 200 6 pièces
16236870 Vert Oui 100 6 pièces
16246870 Vert Oui 200 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Code produit. 15861658
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Conservez et organisez les informations en toute sécurité grâce à ces carnets de laboratoire Fisherbrand™. Parfaits pour une variété d’applications, notamment l’enregistrement de données de recherche, de procédures expérimentales, de conception et d’idées de développement.
  • Pages sans acides, de qualité de conservation, avec emplacements pour titre, numéro de projet, numéro ISBN, date et signature (visa)
  • Se tient à plat lorsqu’il est ouvert
  • Les données du propriétaire, les instructions du carnet, la table des matières, un tableau périodique et des tableaux de conversion sont inclus dans chaque carnet
  • Un ruban vous permet de marquer votre page
  • Couverture imperméable et résistanteaux produits chimiques dans toutes les versions
Spécification
Matériau Carton/papier
Réglé Oui
Width (English) Page 8.5 in.
Longueur (impériale) de page 11 in
Couleur Bleu
Couleur de couvercle Bleu
Dimensions (L x l) 21.8 x 28.1 cm
Longueur (métrique) de page 27.9 cm
Largeur (métrique) de page 21.6 cm
Autoclavable Non autoclavable
Jetable Single-use
Nbre de pages 100
Type de produit Carnet