Learn More
Heathrow Scientific™ Carnets de laboratoire
GREENER_CHOICE
Code produit. 11304045 Tous les produits Heathrow Scientific Produits
Click to view available options
Couleur de couvercle:
Bleu
Noir
Rouge
Réglé:
Grille
Oui
Nbre de pages:
100
200
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11304045
Marque: Heathrow Scientific™ HS8610D
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Record research data, experimental procedures, and design ideas. Laboratory Notebooks contain periodic and conversion tables in the back.
  • Pages numérotées, sans acide
  • Comporte des espaces pour le titre, le numéro de projet, le numéro de livre, la date et la signature de certification
  • Les pages des cahiers sont lignées pour faciliter l’écriture du rapport
  • Les couvertures de toutes les versions sont étanches à l’eau et résistantes aux produits chimiques
  • Dimensions : 218 x 281 mm
Spécification
Matériau Papier sans acide
Réglé Oui
Width (English) Page 8.5 in.
Longueur (impériale) de page 11 in
Couleur Red
Couleur de couvercle Rouge
Dimensions (L x l) 11 x 8.5 in. (281 x 218 mm)
Longueur (métrique) de page 218 mm
Largeur (métrique) de page 281 mm
Nbre de pages 200
Type de produit Laboratory Notebook