Learn More
behr Labor-Technik™ Pompe péristaltique de laboratoire
Code produit. 10740263
Click to view available options
Débit:
0,4 à 2 l/h
15 à 60 l/h
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10740263
Marque: behr Labor-Technik™ B00210216
Pompe péristaltique de laboratoire compacte avec capacité de transport réglable en continu, rotor de pompe avec deux rouleaux de compression et quatre rouleaux de guidage. Le changement de tuyau est facile, aucun outil ou autre aide n’est nécessaire. Moteurs CA 220 V∼, 50 Hz.
  • La vitesse du moteur CC de précision peut être réglée à l’infini
    • Le sens de rotation du rotor de la pompe peut être inversé
Spécification
Débit 0,4 à 2 l/h