missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

behr Labor-Technik™ Pompe péristaltique de laboratoire

Code produit. p-8009479
Click to view available options
Débit:
0,4 à 2 l/h
15 à 60 l/h
Conditionnement:
1 pièce
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 10740263

Marque: behr Labor-Technik™ B00210216

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Pompe péristaltique de laboratoire compacte avec capacité de transport réglable en continu, rotor de pompe avec deux rouleaux de compression et quatre rouleaux de guidage. Le changement de tuyau est facile, aucun outil ou autre aide n’est nécessaire. Moteurs CA 220 V∼, 50 Hz.

  • La vitesse du moteur CC de précision peut être réglée à l’infini
    • Le sens de rotation du rotor de la pompe peut être inversé

Spécification

Débit 0,4 à 2 l/h
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis