Learn More
Solution tampon de laboratoire, pH 7,00, vert, Reagecon™
BIOPHARMA
Code produit 11776388 Tous les produits Reagecon Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 ml
Conditionnement:
250mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11776388 250 ml 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11776388 Fournisseur Reagecon Code fournisseur 90513
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Edge
Conçu pour une utilisation de mesure du pH en laboratoire. La solution tampon de laboratoire Reagecon™, pH 7,00, verte, est testée à 20°C jusqu’à un niveau de précision de ±0,02. Ce tampon d’étalonnage et de contrôle est spécialement formulé pour garantir sa stabilité et est fourni avec un certificat d’analyse détaillé.
Reagecon fabrique la gamme la plus complète de réactifs de pH au monde ; ils sont conçus pour répondre à toutes les exigences des utilisateurs finaux. Ce tampon de qualité de laboratoire est fabriqué selon des spécifications rigoureuses avec une longue durée de conservation et est fourni avec un certificat d’analyse détaillé et une étiquette complète. Son code couleur facilite l’identification.
Spécification
Point de fusion 0°C
Point d’ébullition 100°C
Couleur Vert
pH 7.00 ±0.02
Forme physique Liquide
Quantité 250 ml
Odeur Caractéristique
Informations sur la solubilité Fully miscible in water