Learn More
Thermo Scientific™ Roulettes pour réfrigérateurs et congélateurs de laboratoire
Obtenez une meilleure élévation pour les réfrigérateurs et congélateurs haute performance grâce à ces roulettes pour réfrigérateurs et congélateurs de laboratoire. Les roulettes offrent une élévation de 50 ou 76 mm (2 ou 3 in).
Marque:  Thermo Scientific™ 6041-1
Code produit. 15752436
  • 368.00€ / 4 pièces
Expédition estimée: 04-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Obtenez une meilleure élévation pour les réfrigérateurs et congélateurs haute performance grâce aux roulettes Thermo Scientific™ pour réfrigérateurs et congélateurs de laboratoire. Les roulettes offrent une élévation de 5 ou 7,6 cm (2 ou 3 in) pour les réfrigérateurs et congélateurs de laboratoire Thermo Scientific™ Revco™, Forma™ et Puffer Hubbard™.
  • Option de pièces de remplacement sur la plupart des modèles
  • Installés en usine s’ils sont commandés avec l’unité ; installés par le client s’ils sont commandés séparément
  • Roulettes de 2 po (50 mm) standard fournies sur les réfrigérateurs et congélateurs haute performance
  • Roulettes de 3 po (76 mm) en option et expédiées avec l’armoire mais devant être installées lors de la livraison
Informations de commande :
  • 6041 : Roulettes de 2 po (50 mm), jeu de 4
  • 6041-1 : Roulettes de 3 po (76 mm), jeu de 4
  • 6983 : Roulettes verrouillables pour les congélateurs -30°C uniquement, comprend deux roulettes verrouillables de 50 mm (2 po)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Doubles roulettes de 3 po (7,6 cm)
78,8 pi3
-30°C
Roulettes
2231,3 L
Unités de 4,9, 11,5, 23,3, 29,2, 51,1, 78,8 pi3