Learn More
Labplas Twirl'EM™ Sterile Sampling Bags, SafetyTabs
Click to view available options
Épaisseur (impériale):
4 mil
Capacité (métrique):
1 650 ml
Type de bouchon:
2 câbles ronds
Couleur:
Transparent
Conditionnement:
1000 pièces
Description
- Virgin polyethylene tubing
- Can be heated to 240°C for sterility
- Large bag mouth opening to facilite insertion of samples
- Easy pull tabs to open and close the bag with decreased risk of contamination
- R-Nase, D-Nase, Pyrogen, and BPA free
- Environmental sampling
- Surface sampling
- Carcass sampling
- Biomedical research
- Pharmaceutical research
- Food industry
Certifications
Sterility
Compliance
EPA, FDA, USDA, HACCP
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 1 650 ml |
| Type de bouchon | 2 câbles ronds |
| Couleur | Transparent |
| Matériau | Polyéthylène |
| Stérilité | Stérile |
| Épaisseur (impériale) | 4 mil |