Learn More
Sartorius™ Papier recouvert de polyéthylène Labsorb™
Code produit. p-8007473 Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
460 x 570 mm
480 x 600 mm
Conditionnement:
50 pièces
Code produit. 10693822
Marque: Sartorius™ FT2601480600K
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Papier de qualité très absorbante et enduit sur une face de PE.
  • Papier de protection de surface
  • Placez le côté en cellulose vers le haut. Le papier absorbe alors les liquides, qui sont bloqués par la couche en PE, les empêchant de passer au travers
  • Placez le côté en PE vers le haut. Pratique pour récupérer des liquides précieux ou toxiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Labsorb
Matériau Revêtement en polyéthylène
Quantité Lot de 50
Type Papier
Dimensions (L x l) 480 x 600 mm