Learn More
Thermo Scientific™ 2D Labtainer™ BioProcess Container (BPC), ASI™ 26/77 film, 3 ports, MPC insert and body connectors, injection site
Labtainers de petit volume pour l’échantillonnage, la récolte, la préparation, le stockage et le transport de liquides de traitement.
1740.67€
Spécification
Contenu et stockage | Store at room temperature. |
---|---|
Matériau | Polyethylene |
Type de tubulure | TPE, 30 cm (12 in.) |
Description du film | ASI™ 26/77 |
Détails du port | MPC connections and injection port |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17869796
|
Thermo Scientific™
SS00039-I |
5 L |
1740.67€
30 pièces |
Expédition estimée: 07-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce conteneur BioProcess Container (BPC) Thermo Scientific™ est un système 2D composé d’un film en polyéthylène Thermo Scientific™ ASI™ 26/77, un film multicouche de 12,5 ml, à réseau simple. Ce BPC comprend3 ports (1 insert MPC + bouchon, 1 corps MPC + bouchon, 1 site d’injection). Capacités disponibles : 10 L ou de 20 L.
- Contribue à éliminer les étapes de nettoyage post-utilisation requises pour les récipients réutilisables et à réduire les risques de contamination croisée
- Tous les produits Labtainer sont construits dans un environnement de salle blanche ISO 7 dans le respect des bonnes pratiques de fabrication (BPFa)
Applications :
- Recueil, dosage et prélèvement d’échantillons à partir de bioréacteurs et de fermenteurs
- Préparation et stockage de tampon, milieu de culture et réactif
- Recueil de fraction et dosage chromatographique
- Recueil, stockage et transport de produits pharmaceutiques en vrac et précurseurs de drogues
Caractéristiques du port BPC :
- Ligne1 : Insert MPC avec raccord cannelé de 0,97 cm (0,38 po), bouchon et pince. Tubulure : C-Flex 374, longueur : 30 cm (12 po), dia. int. x dia. ext. : 9,5 x 16 mm (0,38 x 0,63 po)
- Ligne 2 : Corps MPC avec raccord cannelé de 0,97 cm (0,38 po), bouchon et attache
Spécification
Store at room temperature. | |
TPE, 30 cm (12 in.) | |
MPC connections and injection port | |
Room Temperature |
Polyethylene | |
ASI™ 26/77 | |
Labtainer™ | |
Irradiated |