Learn More
Thermo Scientific™ 2D Labtainer™ BioProcess Container (BPC), ASI™ 26/77 film, 3 ports, MPC insert and body connectors
Labtainers de petit volume pour l’échantillonnage, la récolte, la préparation, le stockage et le transport de liquides de traitement.
sur devis
Spécification
Contenu et stockage | Conserver à température ambiante. |
---|---|
Matériau | Polyéthylène |
Type de tubulure | C-Flex, 51 cm (20 po) |
Description du film | ASI™ 26/77 |
Conditionnement externe | Sachet en poly 4 mil, un sachet en poly 4 mil |
Description
Ce conteneur BioProcess Container (BPC) Thermo Scientific™ est un système 2D composé d’un film en polyéthylène Thermo Scientific™ ASI™ 26/77, un film multicouche de 12,5 ml, à réseau simple. Ce BPC comprend2 ports (1 insert MPC + bouchon, 1 corps MPC + bouchon). Capacités disponibles : 50, 100 et 200 L.
- Contribue à éliminer les étapes de nettoyage post-utilisation requises pour les récipients réutilisables et à réduire les risques de contamination croisée
- Tous les produits Labtainer sont construits dans un environnement de salle blanche ISO 7 dans le respect des bonnes pratiques de fabrication (BPFa)
Applications :
- Recueil, dosage et prélèvement d’échantillons à partir de bioréacteurs et de fermenteurs
- Préparation et stockage de tampon, milieu de culture et réactif
- Recueil de fraction et dosage chromatographique
- Recueil, stockage et transport de produits pharmaceutiques en vrac et précurseurs de drogues
Caractéristiques du port BPC :
- Ligne 1 : Insert MPC avec raccord cannelé de 9,5 mm (3/8 po), bouchon et pince. Tubulure : En silicone ; longueur : 51 cm (20 po), dia. int. x dia. ext. : 9,5 x 15,9 mm (0,38 x 0,63 po)
- Ligne 2 : Corps MPC avec raccord cannelé de 9,5 mm (3/8 po), bouchon et pince.
Spécification
Conserver à température ambiante. | |
C-Flex, 51 cm (20 po) | |
Sachet en poly 4 mil, un sachet en poly 4 mil | |
Labtainer™ | |
Température ambiante |
Polyéthylène | |
ASI™ 26/77 | |
Connexions MPC + bouchons, colliers de serrage | |
Sachets en poly sur les extrémités de la tubulure, matériau de protection autour des zones rugueuses | |
Irradiés |