Learn More
Brady™ Étiquettes en tissu en nylon LABXPERT™
Code produit. p-3006900
Click to view available options
Largeur (impériale):
0,8 in
1 in
1,2 in
Hauteur (impériale):
0,3 in
0,5 in
1,5 in
1,9 in
Dimensions (métrique):
Pour flacons de 0,5 à 8 ml
Pour flacons de 0,6 ml
Pour flacons de 1,0 à 8,0 ml
Pour flacons de 1,5 à 2,0 ml
Pour flacons de 12 à 24 ml
Comprend:
s/o
Étiquette secondaire, 0,375 po (0,953 cm) de diamètre
Conditionnement:
1 ROLL
Code produit. 10337702
Marque: Brady™ 060915
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Les étiquettes LABXPERT™ sont des étiquettes en tissu en nylon (B-499) enveloppantes qui sont très pliables et s’adaptent aux surfaces fortement incurvées comme les fils et les câbles.
  • En tissu en nylon revêtu de PA blanc mat avec adhésif acrylique permanent, imprimable par transfert thermique
  • Recommandées pour une utilisation en intérieur
  • Conformes RoHS selon l’amendement MCV 2005/618/CE, directive RoHS 2002/95/CE ; Certifiées UL ; Homologuées CSA
  • La cartouche tout-en-un comprend une recharge d’étiquettes et un ruban série R4300
Spécification
Certifications/Conformité UL
Description Montage en surface
Type d’adhésif Acrylique, Permanent
Couleur Noir, Blanc
Finition Mat
Format Étiquette
Matériau Tissu en nylon
Type de produit Étiquette
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Flacons, tube à centrifuger, flacon cryogénique, tube Eppendorf, identification générale, identification en laboratoire, identification de panneaux, boîte de Pétri, tube, flacon
À utiliser avec (équipement) Imprimantes iDXPERT™, LabXpert™
Comprend s/o
Étiquettes par rangée 1
Quantité 200/Bte
Forme Rectangle
Dimensions (métrique) Pour flacons de 12 à 24 ml
Plage de températures (métrique) -40°C à +90°C
Épaisseur (impériale) 0,0065 in
Épaisseur (métrique) 0,165 mm
Dimensions (LxW) 1,5 x 1,25 in
Largeur (impériale) 1,2 in
Largeur (métrique) 31,75 mm
Hauteur (impériale) 1,5 in
Hauteur (métrique) 3,8 cm