Learn More
Lactame de (S)-carboxyméthyl-L-cystéine, Mikromol™
Code produit 16324396
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16324396 100 mg 100mg
30051889 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16324396 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0236.02
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Lactame de (S)-carboxyméthyl-L-cystéine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Lactam of (S)-Carboxymethyl-L-cysteine
CAS 62305-89-9
Noms d’analytes ou de composants Lactam of (S)-Carboxymethyl-L-cysteine
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C5 H7 N O3 S
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Lactam of (S)-Carboxymethyl-L-cysteine, 3-Thiomorpholinecarboxylic acid, 5-oxo-, (3R)-, 3-Thiomorpholinecarboxylic acid, 5-oxo-, (R)-, (3R)-3-Carboxy-5-oxothiomorpholine
Formule InChI InChI=1S/C5H7NO3S/c7-4-2-10-1-3(6-4)5(8)9/h3H,1-2H2,(H,6,7)(H,8,9)/t3-/m0/s1
SMILES OC(=O)[C@@H]1CSCC(=O)N1
Nom IUPAC acide (3R)-5-oxothiomorpholine-3-carboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 161.179
Quantité 100 mg
Poids de la formule 161.0147 g/mol