Learn More
Lactame de (S)-carboxyméthyl-L-cystéine, Mikromol™
Description
Lactame de (S)-carboxyméthyl-L-cystéine
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Lactam of (S)-Carboxymethyl-L-cysteine |
| CAS | 62305-89-9 |
| Noms d’analytes ou de composants | Lactam of (S)-Carboxymethyl-L-cysteine |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C5 H7 N O3 S |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | Lactam of (S)-Carboxymethyl-L-cysteine, 3-Thiomorpholinecarboxylic acid, 5-oxo-, (3R)-, 3-Thiomorpholinecarboxylic acid, 5-oxo-, (R)-, (3R)-3-Carboxy-5-oxothiomorpholine |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H7NO3S/c7-4-2-10-1-3(6-4)5(8)9/h3H,1-2H2,(H,6,7)(H,8,9)/t3-/m0/s1 |
| SMILES | OC(=O)[C@@H]1CSCC(=O)N1 |
| Nom IUPAC | acide (3R)-5-oxothiomorpholine-3-carboxylique |
| Afficher plus |