Learn More
Acide lactique, solution normalisée 1,0N, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15401357
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15401357 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15401357 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 035628.AP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    107.00€
    92.65€ / 500mL
    Économisez 14.35€
    13% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Lactic acid
Note relative au nom Lactic acid: 9.0%; Water: 91.0%
CAS 50-21-5, 7732-18-5
Tension de vapeur 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Forme physique Liquide
Formule moléculaire C3H6O3
Numéro MDL MFCD00004520
Clé InChI JVTAAEKCZFNVCJ-UHFFFAOYNA-N
SMILES CC(O)C(O)=O
Nom IUPAC Acide 2-hydroxypropanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 90.08
CID PubChem 612
Quantité 500 mL
ChEBI CHEBI:78320
Poids de la formule 90.08