Learn More
Melford Solution d'acide lactique à 88 %
Description
ACS de qualité réactif
ACS de qualité réactif
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Lactic Acid |
| CAS | 50-21-5 |
| Notes de qualité de la pureté | ACS de qualité réactif |
| Formule moléculaire | C3H6O3 |
| Quantité | 1 L |