Learn More
Melford Solution d'acide lactique à 88 %
Code produit 30018371
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
4 L
Conditionnement:
1L
4L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30018371 500 mL 500mL
30018370 4 L 4L
30018369 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30018371 Fournisseur Melford Code fournisseur L17500500.0
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
ACS de qualité réactif
ACS de qualité réactif
Spécification
Nom chimique ou matériau Lactic Acid
CAS 50-21-5
Notes de qualité de la pureté ACS de qualité réactif
Formule moléculaire C3H6O3
Quantité 500 mL