Learn More
Acide lactique, ACS, 85,0-90,0 % solution aqueuse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11337878
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2kg
Conditionnement:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11337878 500 g 500g
11327878 100 g 100g
11347878 2kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11337878 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 036415.36
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 50-21-5 | C3H6O3 | 90.08 g/mol
Il est utilisé le plus couramment par les athlètes pour décrire la douleur intense ressentie lors d’un exercice épuisant. Utilisé pour fabriquer des produits laitiers de culture, comme conservateur alimentaire et pour fabriquer des produits chimiques. Utile pour la création de fibres d’acide poly-L-lactique à électrofilées hautement alignées pour des applications de régénération nerveuse. Les nanocomposites poly(acide lactique) avec divers organo-argiles présentent une application utile pour la perméabilité aux gaz.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
  • Ampouled under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 50-21-5
Formule moléculaire C3H6O3
Poids moléculaire (g/mol) 90.08
Numéro MDL MFCD00004520
Clé InChI JVTAAEKCZFNVCJ-UHFFFAOYNA-N
Synonyme lactic acid, dl-lactic acid, 2-hydroxypropionic acid, milk acid, lactate, polylactic acid, ethylidenelactic acid, lactovagan, tonsillosan, acidum lacticum
CID PubChem 612
ChEBI CHEBI:78320
Nom IUPAC Acide 2-hydroxypropanoïque
SMILES CC(O)C(O)=O
Specifications
Nom chimique ou matériau Lactic acid
Note relative au nom For analysis ACS
Point de fusion 18°C
Point d’ébullition 122°C (15 mmHg)
Couleur Incolore à jaune
Concentration 85,0 à 90,0 % solution aqueuse
Densité 1,209 g/ml
Quantité 500 g
Point d’éclair >110°C (230°F)
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1,427
Plage de pourcentage du dosage 85.0 to 90.0%
Beilstein 1209341
Merck Index 14,5336
Informations sur la solubilité Soluble in water,ethanol,furfurol,alcohol and water. Partially soluble in diethyl ether. Practically insoluble in chloroform,petroleum ether,carbon disulfide.
Poids de la formule 90.08
Qualité ACS
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Lactic acid, ACS, 85.0-90.0% aqueous solution
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
Hazard Statement
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • EUH071-Corrosif pour les voies respiratoires.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Lactic acid