Learn More
Nitrate de potassium, AR certifié pour l’analyse, conforme aux spécifications analytiques de Ph.Eur., BP, Fisher Chemical
Tous les produits Fisher Chemical ProduitsDescription
L’acide lactique, certifié AR pour l’analyse, répond aux spécifications analytiques de Ph.Eur
Spécification
Spécification
| pH | 1,2 |
| Point d’ébullition | °125C |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 500ml |
| Conditionnement | Flacon en plastique PEHD |
| Forme physique | Liquide |
| Poids de la formule | 90,08g/mol |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Acide lactique
- Dangers
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Propanoic acid, 2-hydroxy-, (S)-