Learn More
Acide lactique, Solstice
BIOPHARMA
Code produit 15636730
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 ml
1 L
Conditionnement:
1L
250mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15636730 250 ml 250mL
15626730 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15636730 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 69775250ML
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 15-02-2027
Ajouter au panier
Testé selon Ph. Eur.
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 50-21-5
Formule moléculaire C3H6O3
Poids moléculaire (g/mol) 90.08
Numéro MDL MFCD00004520
Clé InChI JVTAAEKCZFNVCJ-UHFFFAOYNA-N
Synonyme lactic acid, dl-lactic acid, 2-hydroxypropionic acid, milk acid, lactate, polylactic acid, ethylidenelactic acid, lactovagan, tonsillosan, acidum lacticum
CID PubChem 612
ChEBI CHEBI:78320
Nom IUPAC Acide 2-hydroxypropanoïque
SMILES CC(O)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Lactic acid
Densité 1,209 g/ml à 25 °C
Quantité 250 ml
Point d’éclair 113 °C (235,4 °F)
Formule linéaire CH3CH(OH)COOH
Numéro UN NONH for all modes of transport
Beilstein 1209341
Poids de la formule 90,08g/mol
compliance-icons
Identifiant produit
  • Lactic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Lactic acid