Learn More
Acide lactique, SPEX CertiPrep™
Code produit 15276166 Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15276166 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15276166 Fournisseur SPEX Certiprep Code fournisseur S2342
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    54.20€
    45.95€ / 1mL
    Économisez 8.25€
    15% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 24-12-2026
Includes
Flacon d’échantillonnage automatique, certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025 et Guide ISO/CEI 34, fiche de données de sécurité
Certifié Guide ISO/CEI 34, matériau de référence certifié Traceable NIST
Étalon organique pour GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques
AnalyteN° CASConcentration
L(+)-acide lactique79-33-41000 μg/ml
Certifications
Agréé par A2LA pour les guides ISO/CEI 17025 et ISO/CEI 34 et certifié par UL-DQS selon la norme ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Spécification
Nom chimique ou matériau Lactic Acid
Conditionnement Ampoule en verre ambré prédécoupée de 2 mL
CAS 50-21-5, 7732-18-5
% min. CAS 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes Le certificat d’analyse rapporte les analytes cibles avec une ±précision de 2 % et corrige la pureté des matières premières.
% max. CAS 0.1, 99.9
Formule moléculaire C3H6O3
Numéro MDL MFCD00004520
À utiliser avec (équipement) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques
Clé InChI JVTAAEKCZFNVCJ-UHFFFAOYNA-N
Type Matériel de référence certifié
SMILES CC(O)C(O)=O
Nom IUPAC Acide 2-hydroxypropanoïque
Solvent or Matrix Eau
Poids moléculaire (g/mol) 90.08
CID PubChem 612
Quantité 1 mL
ChEBI CHEBI:78320
Afficher plus Afficher moins
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire