Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acide lactobionique, 97 %
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
L’acide lactobionique est un acide aldonique généré par l’oxydation du lactose qui a des propriétés antioxydantes, chélatantes et de rétention d’humidité
L’acide laclobionique peut chélater les ions métalliques et réduire les dommages oxydatifs
Peut être utilisé dans la synthèse de nanomatériaux et de nanoparticules de distribution de médicaments
S’est avéré améliorer la solubilité des antibiotiques macrolides
Applications
Des études en laboratoire ont montré que l’application d’acide lactobionique réduit la dermatite atopique dans un modèle de souris de maladie de la peau
L’acide lactobionique inhibe la galectine-1 chez le rat
Il a été utilisé en nanotechnologie pour améliorer la solubilité des hydrogels de chitosan ou comme conjugué de nanoparticules afin de promouvoir le ciblage des thérapies anti-cancer dans les tumeurs
Spécification
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Lactobionic acid |
| Note relative au nom | 97% |
| Couleur | Blanc |
| Perte à la dessiccation | 5% max. |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Conditionnement | Flacon en plastique |
| Quantité | 25 g |
| Beilstein | 31, 415 |
| Merck Index | 15, 5391 |
| Show More |