Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acide lactobionique, 97 %
Code produit 10307540 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10307540 100 g Flacon en plastique 100g
10042170 25 g Flacon en plastique 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10307540 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 167111000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
L’acide lactobionique, numéro CAS 96-82-2, est un produit d’oxydation du lactose qui peut agir comme un antioxydant ou un vecteur de distribution de médicaments.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
L’acide lactobionique est un acide aldonique généré par l’oxydation du lactose qui a des propriétés antioxydantes, chélatantes et de rétention d’humidité
L’acide laclobionique peut chélater les ions métalliques et réduire les dommages oxydatifs
Peut être utilisé dans la synthèse de nanomatériaux et de nanoparticules de distribution de médicaments
S’est avéré améliorer la solubilité des antibiotiques macrolides
Applications
Des études en laboratoire ont montré que l’application d’acide lactobionique réduit la dermatite atopique dans un modèle de souris de maladie de la peau
L’acide lactobionique inhibe la galectine-1 chez le rat
Il a été utilisé en nanotechnologie pour améliorer la solubilité des hydrogels de chitosan ou comme conjugué de nanoparticules afin de promouvoir le ciblage des thérapies anti-cancer dans les tumeurs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 96-82-2
Formule moléculaire C12H22O12
Poids moléculaire (g/mol) 358.296
Numéro MDL MFCD00078147
Clé InChI JYTUSYBCFIZPBE-AMTLMPIISA-N
Synonyme lactobionic acid, 4-o-beta-d-galactopyranosyl-d-gluconic acid, unii-65r938s4dv, 4-beta-d-galactosido-d-gluconic acid, dsstox_cid_28787, dsstox_rid_83056, dsstox_gsid_48861, lactobionicacid, 2r,3r,4r,5r-2,3,5,6-tetrahydroxy-4-2s,3r,4s,5r,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxy-hexanoic acid, prestwick_560
CID PubChem 7314
ChEBI CHEBI:55481
Nom IUPAC Acide (2R,3R,4R,5R)-2,3,5,6-tétrahydroxy-4-[(2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxyméthyle)oxan-2-yl]oxyhexanoïque
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)OC(C(CO)O)C(C(C(=O)O)O)O)O)O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Lactobionic acid
Note relative au nom 97%
Couleur Blanc
Perte à la dessiccation 5% max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 100 g
Beilstein 31, 415
Merck Index 15, 5391
Conditions de rotation spécifiques +22.80° (20°C c=10,H2O)
Rotation spécifique After 4 hrs.: +22.8° to +28.8° (20°C, 589nm) (c=10, water)
Poids de la formule 358.29
Pourcentage de pureté ≥96.0%
Forme physique Poudre cristalline