Description
This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for Human Lactoferrin.
Spécification
Spécification
| Plage de dosage | 78.125 pg/mL |
| Sensibilité du dosage | 78.125-5000 pg/mL |
| Doser | Sandwich ELISA |
| Conjugué | HRP |
| Type de produit | Antibody Pairs |
| Spécificité | This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for Human Lactoferrin. |
| Espèces cibles | Human |
| À utiliser avec (application) | ELISA sandwich |
| Alias de gène | EC 3.4.21, EC 3.4.21.-, GIG12, growth-inhibiting protein 12, HLF2, Lactoferrin, lactotransferrin, LF, neutrophil lactoferrin, talalactoferrin |
| Identification génétique (Entrez) | 4057 |
| Afficher plus |