Learn More
Pro-Lab Diagnostics™ Colorant bleu coton au lactophénol, 500 ml
Click to view available options
Quantité:
500 ml
Conditionnement:
500mL
Description
Le colorant bleu coton au lactophénol est formulé avec du lactophénol, qui sert de liquide de montage, et du bleu coton, un colorant acide. Les organismes suspendus dans le liquide de coloration sont tués en raison de la présence de phénol, mais les cellules ne sont pas lysées. Le bleu coton colore les parois cellulaires des champignons.
Spécification
Spécification
| Type de solution | Réactif |
| Type | Bleu coton au lactophénol |
| Quantité | 500 ml |
| Certifications/Conformité | (CE) N° 1907/2006, annexe II, (UE) N° 453/2010, marquage CE |
| Format | Liquide |
| À utiliser avec (application) | Pour diverses colorations de spécialité (par exemple comme liquide de montage et de coloration pour l’examen de levures et de moisissures) |
| Couleur | Bleu |
| Composition | Glycérol, acide lactique |
| Conditions de stockage | 2 à 40deg;C |
| Type d’emballage | Flacon |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Lactophenol Cotton Blue
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- H302 + H332-Nocif en cas d'ingestion ou d'inhalation.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
- P405-Garder sous clef.
- MIXTURE LIST-Contient: lactic acid, phenol