Learn More
Lactose monohydrate, AR certifié pour l’analyse, poudre fine, Fisher Chemical
Code produit. 10315810 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
500g
Code produit. 10315810
Marque: Fisher Chemical L/0250/53
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Récipient à poudre en plastique de 1 kg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 64044-51-5
Formule moléculaire C12H24O12
Numéro MDL 71587
Synonyme d-lactose monohydrate, d-+-lactosemonohydrate
CID PubChem 133126686
Spécification
Point de fusion 219°C
Couleur Blanc
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Quantité 500 g
Clé InChI WSVLPVUVIUVCRA-ZEAJSSQNSA-N
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2O)O)O)CO)O)O)O)O.O
Nom IUPAC 2-(hydroxymethyl)-6-{[4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxy}oxane-3,4,5-triol
Poids moléculaire (g/mol) 360.312
Poids de la formule 360.3g/mol
Forme physique Solide