Learn More
Lactulose, MP Biomedicals™
Code produit. 11487372 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
Code produit. 11487372
Marque: MP Biomedicals 0215393225
Utilisé dans le traitement de la constipation chronique, de la PBIG et de l’encéphalopathie hépatique. Le lactulose MP Biomedicals est un disaccharide synthétique non digestible (sucre double) formé d'une molécule de fructose et de galactose (monosaccharides). Il est également utilisé
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4618-18-2
Formule moléculaire C12H22O11
Poids moléculaire (g/mol) 342.297
Clé InChI JCQLYHFGKNRPGE-DJYZFUSFSA-N
Synonyme lactulose
CID PubChem 131839611
Nom IUPAC (2S,3S,4S,5R,6R)-2-[(2R,4S,5R)-4,5-dihydroxy-2,5-bis(hydroxyméthyl)oxolan-3-yl]oxy-6-(hydroxyméthyl)oxane-3,4,5-triol
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C2O)(CO)O)CO)O)O)O)O
Spécification
pH 5.5 to 6.5 (1% aq. soln.)
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Soluble in 5% of water (colorless)
Rotation optique −45 to −52° (c=5, water, 24 hrs)
Poids de la formule 342.3
Pourcentage de pureté ∼98%
Forme physique Powder