Learn More
Uvex™ Manteau pour femme 7463 - Graphite
Code produit 17255711 Tous les produits Uvex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
XS
S
Moyenne
L
XL
XXL
XXXL
4XL
Conditionnement:
1 pièce
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
17255711 XXXL 1 pièce
17205711 S 1 pièce
17215711 Moyenne 1 pièce
17225711 L 1 pièce
17235711 XL 1 pièce
17245711 XXL 1 pièce
17265711 4XL 1 pièce
17295701 XS 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Code produit 17255711 Fournisseur Uvex™ Code fournisseur 8825914
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    78.60€
    77.67€ / 1 pièces
    Économisez 0.93€
    1% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Fonctionnalité bien réfléchie, design sportif, contrastes de couleurs saisissants, combinaisons de matières inhabituelles et une coupe qui vous va comme un gant.
  • Manteau pour femme
  • Matériau : 66,5 % polyester, 32 % coton, 1,5 % antistatique. Fibres, 245 g/m²
  • Couleur blanc
  • Protection optimale avec antistatique.
  • Fibre : réduction de charge optimale
  • Construction de bras à coupe haute
  • Poche de poitrine gauche
  • Deux poches latérales
  • Normes de col rabattu : Norme CEI 61340, OEKO-TEX™ 100
  • Tailles : XS-4XL
  • Supplément pour grandes tailles : + 10 % à partir de la taille XXL
  • Lavage normal à 60°C, ne pas javelliser, sèche-linge sec, repassage 2 points, chem.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dimensions XXXL
Sexe Pour femme
Matériau Cotton, Polyester
Couleur Gris
Type de bouchon Boutons-pression
Jetable Non
Type de produit General Purpose Jacket
Épaisseur 245 g/m²