Learn More
Uvex™ Manteau pour femme 7463 - Blanc
Code produit 17215701 Tous les produits Uvex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
XS
Standard
Moyen
Grand
Très grand
2XL
3XL
XXXXL
Conditionnement:
1 pièce
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
17215701 XS 1 pièce
17225701 Standard 1 pièce
17235701 Moyen 1 pièce
17245701 Grand 1 pièce
17255701 Très grand 1 pièce
17265701 2XL 1 pièce
17275701 3XL 1 pièce
17285701 XXXXL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 17215701 Fournisseur Uvex™ Code fournisseur 8825808
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    78.60€
    71.32€ / 1 pièces
    Économisez 7.28€
    9% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 11-12-2026
Fonctionnalité bien réfléchie, design sportif, contrastes de couleurs saisissants, combinaisons de matières inhabituelles et une coupe qui vous va comme un gant.
  • Manteau pour femme
  • Matière : 66,5 % polyester, 32 % coton, 1,5 % antistatique. Fibres, 245 g/m²
  • Couleur blanc
  • Protection optimale avec antistatique.
  • Fibre : réduction de charge optimale
  • Construction de bras à coupe haute
  • Poche de poitrine gauche
  • Deux poches latérales
  • Normes relatives aux cols rabattus : IEC 61340, OEKO-TEX™ Norme 100
  • Tailles : XS-4XL
  • Lavage normal 60 °C, ne pas javelliser, sécher au sèche-linge, repasser à 2 degrés, nettoyage chimique au perchloréthylène
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Blouse de laboratoire polyvalente
Dimensions XS
Sexe Pour femme
Matériau Coton
Couleur Blanc
Type de bouchon Boutons pression
Type de manchette Élastique tunnelisé
Jetable Réutilisable
Stérilité Non stérile
Résistance Aucun
Modèle Standard Length
Nbre de poches 2
Épaisseur 245 g/m2