Description
- Manteau pour femme
- Matière : 66,5 % polyester, 32 % coton, 1,5 % antistatique. Fibres, 245 g/m²
- Couleur blanc
- Protection optimale avec antistatique.
- Fibre : réduction de charge optimale
- Construction de bras à coupe haute
- Poche de poitrine gauche
- Deux poches latérales
- Normes relatives aux cols rabattus : IEC 61340, OEKO-TEX™ Norme 100
- Tailles : XS-4XL
- Lavage normal 60 °C, ne pas javelliser, sécher au sèche-linge, repasser à 2 degrés, nettoyage chimique au perchloréthylène
Specifications
Specifications
| Type de produit | Blouse de laboratoire polyvalente |
| Dimensions | 2XL |
| Sexe | Pour femme |
| Matériau | Coton |
| Couleur | Blanc |
| Type de bouchon | Boutons pression |
| Type de manchette | Élastique tunnelisé |
| Jetable | Réutilisable |
| Stérilité | Non stérile |
| Résistance | Aucun |
| Show More |