Learn More
Bochem™ Louche
Code produit. p-7146781
Click to view available options
Capacité (métrique):
200 mL
380 mL
Longueur (métrique):
300 mm
400 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10070841
Marque: Bochem™ 8793
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Bochem™ Ladle Scoop is constructed of Stainless Steel and features a rounded handle.
  • Acier inoxydable
  • Poignée arrondie
  • Diamètre de la poignée : 8 mm
Spécification
Capacité (métrique) 200 mL
Matériau Acier inoxydable (18/10)
Type de poignée Poignée arrondie
Longueur (métrique) 300 mm